Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en silicone autoclavable
Tubulure en silicone transparent autoclavable - Tuyau transparent très flexible. Bonne résistance aux acides et alcalis faibles.
Marque: Buerkle™ 8881-0406
45.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Description
- Transparent
- Température -60°C jusqu’à +180°C.
- Autoclavable, oxyde d’éthylène
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
4 mm | |
25 m | |
-60°C | |
Dureté Shore A 60 ± 5 |
Autoclavable | |
6 mm | |
1 mm | |
Transparent | |
180°C |