Learn More
Cole-Parmer™ Raccords de compression pour connecteur union en T en PVDF
Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide pour une installation plus permanente dans les applications haute pression.
16.75€ - 17.10€
Spécification
Type de produit | Raccord de compression |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVDF |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Propriétés de résistance | Excellente résistance chimique |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11784919
|
Cole-Parmer™
06382-50 |
Tubulure de D.E. 1/4 po | Orifice de 7/32 po ; 1-15/32 x 1-1/32 po | 26 mm | |||||
11759529
|
Cole-Parmer™
06382-45 |
Tubulure de D.E. 1/8 po | Orifice de 3/32 po ; 1–1/8 x 3/4 po | 19 mm | |||||
Description
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Circuits de fluides de laboratoire assemblés sans utilisation d'outils
- Fourni avec écrou comprimant la tubulure rigide contre le corps du raccord
- Stérilisation par autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
- Offre une excellente résistance chimique
Spécification
Raccord de compression | |
PVDF | |
Excellente résistance chimique |
Autoclavables | |
1/boîte | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |