Learn More
Cole-Parmer™ Raccords de compression pour connecteur union en T en PVDF
Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide pour une installation plus permanente dans les applications haute pression.
Marque: Cole-Parmer™ 06382-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Circuits de fluides de laboratoire assemblés sans utilisation d'outils
- Fourni avec écrou comprimant la tubulure rigide contre le corps du raccord
- Stérilisation par autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
- Offre une excellente résistance chimique
Spécification
Raccord de compression | |
PVDF | |
1/boîte | |
Orifice de 3/32 po ; 1–1/8 x 3/4 po | |
19 mm |
Autoclavables | |
Tubulure de D.E. 1/8 po | |
Excellente résistance chimique | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |