Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité en PC modèle Atom
Compactes, légères et extrêmement confortables, les lunettes ATOM offrent une protection renforcée
13.41€ - 17.90€
Specifications
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
---|---|
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bleu |
Jetable | Non |
Product Code | Brand | Modèle | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modèle | Price | Quantity & Availability | |||||
11727614
|
Bollé Safety
ATOFAPSI |
ATOFAPSI (mousse respirante) | |||||||
13446198
|
Bollé Safety
ATOEDEPSI |
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens) | |||||||
12679090
|
Bollé Safety
ATOEPSI |
ATOEPSI (étanche) | |||||||
12669090
|
Bollé Safety
ATOAPSI |
ATOAPSI (ventilé) |
13.41€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matériau de la monture : caoutchouc thermoplastique bleu
- Matériau du verre : polycarbonate transparent
- Revêtement du verre : Revêtement Platinum™ anti-buée / anti-rayures
Specifications
Antibuée, Antirayures | |
Lunettes de sécurité | |
Non | |
Caoutchouc thermoplastique |
Transparent | |
Bleu | |
Polycarbonate |