Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité en PC modèle Atom
Click to view available options
Modèle:
ATOAPSI (ventilé)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (étanche)
ATOFAPSI (mousse respirante)
Description
- Matériau de la monture : caoutchouc thermoplastique bleu
- Matériau des verres : polycarbonate transparent
- Revêtement des verres : Revêtement Platinum™ anti-buée / anti-rayures
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bleu |
Comprend | Mousse respirable |
Modèle | ATOFAPSI (mousse respirante) |
Nb par paquet | 1paire |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |