Learn More
ATF7IP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ATF7IP |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803474
|
Proteintech
14699-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16893464
|
Proteintech
14699-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ATF7IP is a multifunctional nuclear protein that associates with heterochromatin. It can act as a transcriptional coactivator or corepressor depending upon its binding partners.Spécification
ATF7IP | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q6VMQ6, Q7TT18 | |
312800, 54343, 55729 | |
ATF7IP Fusion Protein Ag6341 | |
Primary | |
-20°C | |
ATF7IP |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ATF7IP, MCAF, p621 | |
Atf7ip | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |