Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai ELKA™
Parfaits pour les procédures et analyses de routine en laboratoire. Les tubes à essai Karl Hecht™ Assistent™ Elka sont fabriqués en verre sodocalcique AR-Glass™.
16.00€ - 30.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10329211
|
Karl Hecht™
42770060 |
17.25 mm | 180 mm |
30.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10322981
|
Karl Hecht™
42770051 |
15.5 mm | 160 mm |
16.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Avec rebord
- À usage unique
- Fond rond