Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai ELKA™
Parfaits pour les procédures et analyses de routine en laboratoire. Les tubes à essai Karl Hecht™ Assistent™ Elka sont fabriqués en verre sodocalcique AR-Glass™.
Marque: Karl Hecht™ 42770051
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec rebord
- À usage unique
- Fond rond
Spécification
Fond rond | |
160 mm | |
15.5 mm |