Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons et septa assemblés pour flacons à ouverture standard 8-425
Les bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National pour flacons à ouverture standard 8-425 sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de matériaux de septum.
11.89€ - 55.20€
Spécification
Taille du bouchon | 8 / 425 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Flacons à ouverture standard 8-425 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12480128
|
Thermo Scientific™
C4013-5A |
Naturel |
11.89€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12430138
|
Thermo Scientific™
C4013-61A |
Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12440138
|
Thermo Scientific™
C4013-61B |
Bleu | N/A | N/A | N/A | |||||
12450138
|
Thermo Scientific™
C4013-61G |
N/A | N/A | N/A | ||||||
12460138
|
Thermo Scientific™
C4013-61R |
Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
12470138
|
Thermo Scientific™
C4013-61W |
Blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
12480138
|
Thermo Scientific™
C4013-61Y |
Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
12450148
|
Thermo Scientific™
C4013-71A |
Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National pour flacons à ouverture standard 8-425 sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de matériaux de septum pour un large éventail d’applications.
- Les bouchons avec opercule peuvent être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm
- Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les ensembles de bouchon / septum Kim-Lok™ comportent un anneau de centrage moulé qui permet d’éliminer le mouvement du septum pendant l’injection
- Les septa en PTFE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec des aiguilles fines
Spécification
8 / 425 | |
Flacons à ouverture standard 8-425 |