Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons et septa assemblés pour flacons à ouverture standard 8-425
Les bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National pour flacons à ouverture standard 8-425 sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de matériaux de septum.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-61R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National pour flacons à ouverture standard 8-425 sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de matériaux de septum pour un large éventail d’applications.
- Les bouchons avec opercule peuvent être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm
- Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les ensembles de bouchon / septum Kim-Lok™ comportent un anneau de centrage moulé qui permet d’éliminer le mouvement du septum pendant l’injection
- Les septa en PTFE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec des aiguilles fines
Spécification
PP, rouge ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc Kim-Lok | |
En PP, Silicone, Polypropylene | |
Bouchon Kim-Lok avec rebord | |
Flacons à ouverture standard 8-425 |
Rouge | |
PTFE rouge / silicone blanc Kim-Lok | |
8 / 425 |