Learn More
Nabertherm Four d’incinération, série LVT
Pour l’incinération en laboratoire. Système unique d’entrée et d’évacuation de l’air permettant des échanges d’air supérieur à 6 fois par minute. L’air entrant est préchauffé pour garantir une bonne uniformité de la température.
3529.20€ - 4141.20€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15589572
|
Nabertherm
LV052H1RN1 |
5 L | B410 | ||||||
15908370
|
Nabertherm
LV052H1TN1 |
5 L | C450 | ||||||
15519582
|
Nabertherm
LV092H1RN1 |
9 L | B410 | ||||||
Description
- Température maximale : 1100°C
- Chauffage bilatérale
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
- Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
- Bonne uniformité de la température grâce au préchauffage de l’air entrant
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Boîtier à enveloppe double pour maintenir des températures externes basses et la stabilité
- Porte à guillotine avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Les relais d’état solide assurent un fonctionnement sansnuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
1100°C |