Learn More
Nabertherm Four d’incinération, série LVT
Pour l’incinération en laboratoire. Système unique d’entrée et d’évacuation de l’air permettant des échanges d’air supérieur à 6 fois par minute. L’air entrant est préchauffé pour garantir une bonne uniformité de la température.
Marque:  Nabertherm LV052H1TN1
Code produit. 15908370
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Température maximale : 1100°C
  • Chauffage bilatérale
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
  • Bonne uniformité de la température grâce au préchauffage de l’air entrant
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Boîtier à enveloppe double pour maintenir des températures externes basses et la stabilité
  • Porte à guillotine avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Les relais d’état solide assurent un fonctionnement sans­nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
5 L
C450
420 x 385 x 790 mm
1100°C
170 x 200 x 130 mm
35 kg