Learn More
Acide ascorbique, poudre cristalline, 20 à 200 mesh, USP - F.C.C., J.T.Baker™
500.00€ - 960.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-81-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.12 |
Numéro MDL | MFCD00064328 |
Clé InChI | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
Synonyme | l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin |
CID PubChem | 54670067 |
ChEBI | CHEBI:29073 |
Nom IUPAC | (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one |
SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15557874
|
Avantor J.T.Baker
0936-07 |
500 g | Flacon poly |
500.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15567874
|
Avantor J.T.Baker
0936-08 |
1 kg | Flacon poly |
960.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
50-81-7 | |
176.12 | |
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N | |
54670067 | |
(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one |
C6H8O6 | |
MFCD00064328 | |
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin | |
CHEBI:29073 | |
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
Spécification
Ascorbic Acid | |
20 to 200 Mesh | |
MFCD00064328 | |
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin | |
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O | |
176.12 | |
CHEBI:29073 | |
FCC / USP |
50-81-7 | |
C6H8O6 | |
1L = 1.65kg | |
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N | |
(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one | |
54670067 | |
176.12 | |
Poudre cristalline |