Learn More
Acide ascorbique, poudre cristalline, 20 à 200 mesh, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ascorbic Acid |
Dimensions de la maille | 20 to 200 Mesh |
Conditionnement | Flacon poly |
Quantité | 1 kg |
Gravité spécifique | 1L = 1.65kg |
Poids de la formule | 176.12 |
Qualité | FCC / USP |
Forme physique | Poudre cristalline |