Learn More
Séléniure d’arsenic(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
34.00€ - 626.12€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-36-2 |
---|---|
Formule moléculaire | As2Se3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.76 |
Numéro MDL | MFCD00014166 |
Clé InChI | WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g |
CID PubChem | 14772 |
Nom IUPAC | [(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone |
SMILES | [Se]=[As][Se][As]=[Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.02 |
0.5 g | N/A | ||||||
11337587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.06 |
5 g |
140.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.14 |
25 g |
626.12€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Arsenicselenide is used as a chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-36-2 | |
386.76 | |
WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N | |
14772 | |
[Se]=[As][Se][As]=[Se] |
As2Se3 | |
MFCD00014166 | |
arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g | |
[(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone |
Spécification
Arsenic(III) selenide | |
1303-36-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014166 | |
14,805 | |
Insoluble in water and soluble in nitric acid. | |
[Se]=[As][Se][As]=[Se] | |
386.76 | |
386.72 | |
Odorless |
260°C | |
Pièces fusionnées | |
As2Se3 | |
UN3077 | |
arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g | |
WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N | |
[(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone | |
14772 | |
99.999% | |
4.75 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330
Fatal if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-119-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2285000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante