Learn More
Séléniure d’arsenic(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327587
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
5 g
25 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour dépôt sous vide
Arsenicselenide is used as a chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-36-2
Formule moléculaire As2Se3
Poids moléculaire (g/mol) 386.76
Numéro MDL MFCD00014166
Clé InChI WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
CID PubChem 14772
Nom IUPAC [(Sélanylidenearsanyl)sélanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) selenide
Point de fusion 260°C
Forme physique Pièces fusionnées
Quantité 0.5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,805
Informations sur la solubilité Insoluble in water and soluble in nitric acid.
Poids de la formule 386.72
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Densité 4.75 g/mL