Learn More
Oxyde d’arsenic(III), poudre blanche, 99,99% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
70.30€ - 1011.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1327-53-3 |
---|---|
Formule moléculaire | As2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.84 |
Numéro MDL | MFCD00003433 |
Clé InChI | IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diarsorosooxidane |
SMILES | O=[As]O[As]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040370.09 |
10 g |
70.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040370.18 |
50 g |
215.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040370.30 |
250 g |
1011.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1327-53-3 | |
197.84 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
O=[As]O[As]=O |
As2O3 | |
MFCD00003433 | |
diarsorosooxidane |
Spécification
465°C (sublimation) | |
312.3°C | |
Blanc | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00003433 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
diarsorosooxidane | |
197.84 | |
3.74 |
Arsenic(III) oxide | |
1327-53-3 | |
Poudre | |
As2O3 | |
Soluble in dilute acids and alkalies.Insoluble in organic solvents.Slightly soluble in water. | |
O=[As]O[As]=O | |
197.84 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300-H314-H335-H350-H371
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-481-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only