Learn More
Oxyde d’arsenic(III), poudre blanche, 99,99% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343938
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-53-3
Formule moléculaire As2O3
Poids moléculaire (g/mol) 197.84
Numéro MDL MFCD00003433
Clé InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spécification
Point d’ébullition 465°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) oxide
Point de fusion 312.3°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acids and alkalies.Insoluble in organic solvents.Slightly soluble in water.
Poids de la formule 197.84
Odeur Odorless
Densité 3.74