Learn More
Iodure d’arsenic(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
130.00€ - 508.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-45-4 |
---|---|
Formule moléculaire | AsI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 455.635 |
Numéro MDL | MFCD00014170 |
Clé InChI | IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid |
CID PubChem | 24575 |
Nom IUPAC | tri-iodure d’arsane |
SMILES | [As](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15462127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045067.09 |
10 g |
130.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15472127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045067.18 |
50 g |
508.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Arsenic(III) iodide is mainly used to treat rheumatism, arthritis, malaria, trypanosome infections, tuberculosis, and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-45-4 | |
455.635 | |
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N | |
24575 | |
[As](I)(I)I |
AsI3 | |
MFCD00014170 | |
arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid | |
tri-iodure d’arsane |
Spécification
424°C | |
140°C | |
Petites pièces | |
MFCD00014170 | |
14,803 | |
Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m). | |
[As](I)(I)I | |
455.635 | |
455.64 | |
Pungent | |
4.39 g/mL |
Arsenic (III) iodide | |
7784-45-4 | |
AsI3 | |
UN1557 | |
arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid | |
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N | |
tri-iodure d’arsane | |
24575 | |
98% | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H331
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ARSENIC COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-068-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only