Learn More
Iodure d’arsenic(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472127
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Arsenic(III) iodide is mainly used to treat rheumatism, arthritis, malaria, trypanosome infections, tuberculosis, and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-45-4
Formule moléculaire AsI3
Poids moléculaire (g/mol) 455.635
Numéro MDL MFCD00014170
Clé InChI IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
CID PubChem 24575
Nom IUPAC tri-iodure d’arsane
SMILES [As](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 424°C
Nom chimique ou matériau Arsenic (III) iodide
Point de fusion 140°C
Forme physique Petites pièces
Quantité 50 g
Numéro UN UN1557
Merck Index 14,803
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m).
Poids de la formule 455.64
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.39 g/mL