Learn More
ARL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ARL4
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16866613
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10312-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16856613
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10312-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ADP-ribosylation factor-like 4A is a member of the ADP-ribosylation factor family of GTP-binding proteins. ARL4A is similar to ARL4C and ARL4D and each has a nuclear localization signal and an unusually high guaninine nucleotide exchange rate. ARL4A is located in both the nuclear and extranuclear cell compartments. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spécification
Spécification
ARL4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P40617, P61213, P61214
10124, 11861, 29308
ARL4 Fusion Protein Ag0342
Primary
-20°C
ARL4A
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARL4, ARL4A
ARL4A
IgG
Antigen Affinity Chromatography