Learn More
BINDER™ Cassette d’éclairage Arabidopsis
Ensemble de tubes fluorescents pour le remplacement des tubes fluorescents de lumière du jour.
Marque: BINDER™ 8012-0791
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèle en option de 17 W ou 25 W
- À utiliser avec une gamme de chambres de croissance
Spécification
Éclairage Arabidopsis - équipement des cassettes d’éclairage avec tubes fluorescents Arabidopsis au lieu de tubes fluorescents à lumière du jour | |
Glass | |
17 W |
Chambres BINDER KBW 400 | |
Accessoire, lumière fluorescente |