Learn More
BINDER™ Éclairage Arabidopsis
Éclairage Arabidopsis - Cassettes d’éclairage équipées de tubes fluorescents Arabidopsis au lieu de tubes fluorescents simulant la lumière du jour
Spécification
Description | Éclairage Arabidopsis - équipement des cassettes d’éclairage avec tubes fluorescents Arabidopsis au lieu de tubes fluorescents à lumière du jour |
---|---|
Matériau | Verre |
Type | Éclairage |
Description
- Modèle en option de 17 W ou 25 W
- À utiliser avec une gamme de chambres de croissance
Spécification
Éclairage Arabidopsis - équipement des cassettes d’éclairage avec tubes fluorescents Arabidopsis au lieu de tubes fluorescents à lumière du jour | |
Verre | |
Éclairage |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Éclairage Arabidopsis