Learn More
BINDER™ Cassette d’éclairage Arabidopsis
Ensemble de tubes fluorescents pour le remplacement des tubes fluorescents de lumière du jour.
Marque: BINDER™ 8012-0655
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèle en option de 17 W ou 25 W
- À utiliser avec une gamme de chambres de croissance
Specifications
Éclairage Arabidopsis - équipement des cassettes d’éclairage avec tubes fluorescents Arabidopsis au lieu de tubes fluorescents à lumière du jour | |
Glass | |
17 W |
Chambres BINDER KBW 240 | |
Accessoire, lumière fluorescente |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction