Learn More
Stuart™ Aquatron™ Boîtier et accessoires de déminéralisateur
Le boîtier et les accessoires du déminéralisateur Stuart™ Aquatron™ offrent une eau de bonne qualité à un prix abordable
26.17€ - 564.60€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Filtre Aquatron
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Type Caractéristiques Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Caractéristiques Prix Quantité et disponibilité  
16150921
Afficher les documents Détails de la promotion
Stuart™
80244-94
Boîtier de déioniseur Double capacité
564.60€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16170921
Afficher les documents Détails de la promotion
Stuart™
80244-96
Boîtier de déioniseur Capacité simple
365.92€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16160921
Afficher les documents Détails de la promotion
Stuart™
90269-78
Support mural Simple
26.17€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16140921
Afficher les documents Détails de la promotion
Stuart™
80244-95
Support mural Double
35.52€
1 pièce
En stock
Description
  • Débit jusqu’à 60 litres/heure
  • Cartouches jetables économiques
  • Le changement de couleur indique l’état de la résine, vérifiable d’un seul coup d’œil
  • Montage mural ou sur pied
  • Idéal comme pré-traitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™
  • Un déminéralisateur simple et portatif offrant une eau de bonne qualité à un prix abordable
  • Les cartouches jetables à échange d’ions passent lentement du vert au bleu au fur et à mesure qu’elles s’épuisent, ce qui permet de voir en un coup d’œil l’état de la résine
  • Pas besoin de conductimètres, de batteries ou d’alimentation électrique secteur
  • Fourni complet avec un flexible pour le raccordement à un robinet et un robinet d’arrêt pour contrôler le débit
  • Peut être relié en série avec le filtre Aquatron™ soit par un flexible soit par le couplage rigide (ALC) disponible en tant qu’accessoire
  • Idéal comme pré-traitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™ afin d’éviter l’accumulation de calcaire et d’améliorer la qualité du débit
  • Le boîtier et les cartouches à échange d’ions doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
Filtre Aquatron