Learn More
Stuart™ Aquatron™ Boîtier et accessoires de déminéralisateur
Le boîtier et les accessoires du déminéralisateur Stuart™ Aquatron™ offrent une eau de bonne qualité à un prix abordable
Marque: Stuart™ 80244-96
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Débit jusqu’à 60 litres/heure
- Cartouches jetables économiques
- Le changement de couleur indique l’état de la résine, vérifiable d’un seul coup d’œil
- Montage mural ou sur pied
- Idéal comme pré-traitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™
- Un déminéralisateur simple et portatif offrant une eau de bonne qualité à un prix abordable
- Les cartouches jetables à échange d’ions passent lentement du vert au bleu au fur et à mesure qu’elles s’épuisent, ce qui permet de voir en un coup d’œil l’état de la résine
- Pas besoin de conductimètres, de batteries ou d’alimentation électrique secteur
- Fourni complet avec un flexible pour le raccordement à un robinet et un robinet d’arrêt pour contrôler le débit
- Peut être relié en série avec le filtre Aquatron™ soit par un flexible soit par le couplage rigide (ALC) disponible en tant qu’accessoire
- Idéal comme pré-traitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™ afin d’éviter l’accumulation de calcaire et d’améliorer la qualité du débit
- Le boîtier et les cartouches à échange d’ions doivent être commandés séparément
Spécification
Idéal comme prétraitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™ | |
Filtre Aquatron | |
Capacité simple |
L’indicateur de changement de couleur indique l’état de la résine, vérifiable d’un seul coup d’œil | |
Boîtier de déioniseur |