Learn More
N-butoxate d’antimoine(III), 99+ %, Thermo Scientific™
Préparation de revêtements, en tant que catalyseur
23.11€ - 327.00€
Identifiants chimiques
CAS 2155-74-0
Formule moléculaire C12H27O3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 341.105
Numéro MDL MFCD00015238
Clé InChI YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
CID PubChem 102217
Nom IUPAC Antimoine(3 +) ; butan-1-olate
SMILES CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11359428
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11339428
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11349428
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
2155-74-0
341.105
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
102217
CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
C12H27O3Sb
MFCD00015238
antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
Antimoine(3 +) ; butan-1-olate
Spécification
Antimony (III) n-butoxide
1.264 g/mL
>110°C (230°F)
MFCD00015238
Moisture sensitive
Soluble in anhydrous butanol
CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
341.105
341.1
Liquide
2155-74-0
133°C to 135°C (0.4 mmHg)
C12H27O3Sb
UN3082
antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Antimoine(3 +) ; butan-1-olate
102217
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-456-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante