Learn More
N-butoxate d’antimoine(III), 99+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11359428
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Préparation de revêtements, en tant que catalyseur
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2155-74-0
Formule moléculaire C12H27O3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 341.105
Numéro MDL MFCD00015238
Clé InChI YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
CID PubChem 102217
Nom IUPAC Antimoine(3 +) ; butan-1-olate
SMILES CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony (III) n-butoxide
Densité 1.264 g/mL
Point d’ébullition 133°C to 135°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 2 g
Numéro UN UN3082
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in anhydrous butanol
Poids de la formule 341.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide