Learn More
Fluorure d’antimoine(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.80€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.755 |
Numéro MDL | MFCD00011218 |
Clé InChI | GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438 |
CID PubChem | 24554 |
Nom IUPAC | trifluorostibane |
SMILES | F[Sb](F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11427996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14068.18 |
50 g |
27.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14068.30 |
250 g |
79.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14068.0B |
1000 g |
255.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trifluorure d’antimoine est utilisé comme réactif dans la chimie inorganique et organofluorée. Il fait office de réactif de fluoration et d’agent de galvanoplastie. Il est par ailleurs utilisé dans la préparation de colorants, la poterie, la porcelaine, la céramique émaillée et les glaçures. Il intervient également dans la préparation du fréon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétone. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il est incompatible avec les acides, l’acide perchlorique, l’eau et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
7783-56-4 | |
178.755 | |
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K | |
24554 | |
F[Sb](F)F |
F3Sb | |
MFCD00011218 | |
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438 | |
trifluorostibane |
Spécification
376°C | |
292°C | |
F3Sb | |
UN2923 | |
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438 | |
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K | |
trifluorostibane | |
24554 | |
98% | |
Moisture sensitive |
Antimony(III) fluoride | |
7783-56-4 | |
MFCD00011218 | |
14,709 | |
Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia. | |
F[Sb](F)F | |
178.755 | |
178.75 | |
Odorless | |
4.379 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-009-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only