Learn More
Fluorure d’antimoine(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417996
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorure d’antimoine est utilisé comme réactif dans la chimie inorganique et organofluorée. Il fait office de réactif de fluoration et d’agent de galvanoplastie. Il est par ailleurs utilisé dans la préparation de colorants, la poterie, la porcelaine, la céramique émaillée et les glaçures. Il intervient également dans la préparation du fréon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétone. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il est incompatible avec les acides, l’acide perchlorique, l’eau et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-56-4
Formule moléculaire F3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 178.755
Numéro MDL MFCD00011218
Clé InChI GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
CID PubChem 24554
Nom IUPAC trifluorostibane
SMILES F[Sb](F)F
Spécification
Point d’ébullition 376°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) fluoride
Point de fusion 292°C
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,709
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Poids de la formule 178.75
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.379