Learn More
Bromure d’antimoine(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
113.00€ - 422.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-61-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 361.472 |
Numéro MDL | MFCD00016317 |
Clé InChI | RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 |
CID PubChem | 24615 |
Nom IUPAC | tribromostibane |
SMILES | Br[Sb](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011686.09 |
10 g |
113.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011686.18 |
50 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-61-9 | |
361.472 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
24615 | |
Br[Sb](Br)Br |
Br3Sb | |
MFCD00016317 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
tribromostibane |
Spécification
280°C | |
96.6°C | |
Cristalline | |
Br3Sb | |
UN3260 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
Br[Sb](Br)Br | |
361.472 | |
361.48 | |
Characteristic | |
Moisture sensitive |
Antimony(III) bromide | |
7789-61-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016317 | |
14,706 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
tribromostibane | |
24615 | |
99.995% | |
1.74 | |
4.148 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-179-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only