Learn More
Bromure d’antimoine(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311798
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-61-9
Formule moléculaire Br3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 361.472
Numéro MDL MFCD00016317
Clé InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
CID PubChem 24615
Nom IUPAC tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 280°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) bromide
Point de fusion 96.6°C
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,706
Poids de la formule 361.48
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.74
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.148 g/mL