Learn More
Anthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.01€ - 2147.69€
Identifiants chimiques
CAS | 120-12-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.23 |
Numéro MDL | MFCD00001240 |
Clé InChI | MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767 |
CID PubChem | 8418 |
ChEBI | CHEBI:35298 |
Nom IUPAC | anthracene |
SMILES | C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10030630
|
Thermo Scientific Acros
104860050 |
5 g | Flacon en verre |
22.01€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10783821
|
Thermo Scientific Acros
104861000 |
100 g | Flacon en plastique |
49.14€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10176313
|
Thermo Scientific Acros
104865000 |
500 g | Flacon en plastique |
176.88€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944451
|
Thermo Scientific Acros
104860025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
553.76€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13428298
|
Thermo Scientific Acros
104860100 |
10 kg | Récipient en plastique |
2147.69€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
120-12-7 | |
178.23 | |
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N | |
8418 | |
anthracene |
C14H10 | |
MFCD00001240 | |
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767 | |
CHEBI:35298 | |
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 |
Spécification
Anthracene | |
120-12-7 | |
Jaune | |
121°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00001240 | |
12,290; 15,99; 16,13 | |
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767 | |
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N | |
anthracene | |
8418 | |
178.23 | |
Poudre cristalline |
99% | |
215.0°C to 218.0°C | |
340.0°C | |
Authentique | |
C14H10 | |
05,657 | |
15,674 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/67mL alcohol - 1g/70mL methanol, 1g/200mL ether - 1g/62mL benzene, 1g/85mL chloroform - 1g/31mL carbon disulfide, 1g/86mL ccl4 - 1g/125mL toluene | |
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 | |
178.23 | |
CHEBI:35298 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-371-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CA9350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Anthracene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.