Learn More
Anthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10176313
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-12-7
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00001240
Clé InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
CID PubChem 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nom IUPAC anthracene
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 215.0°C to 218.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 340.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 05,657
Fieser 12,290; 15,99; 16,13
Merck Index 15,674
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/67mL alcohol - 1g/70mL methanol, 1g/200mL ether - 1g/62mL benzene, 1g/85mL chloroform - 1g/31mL carbon disulfide, 1g/86mL ccl4 - 1g/125mL toluene
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthracene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.