Learn More
Ansell Gants de poids moyen en fibre d’aramide Vantage™ série 70-761
Fournit une combinaison optimale de résistance aux coupures, de confort et de dextérité. Les fils d’ingénierie révolutionnaires offrent une meilleure protection contre les coupures sans le vrac. Idéal pour les environnements de travail où des pièces et des matériaux pointus sont manipulés.
226.00€ - 263.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III |
Structure | Maille |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12696941
|
Ansell
70761060 |
6 |
263.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12676941
|
Ansell
70761100 |
10 |
263.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12606951
|
Ansell
70761070 |
7 |
226.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12686941
|
Ansell
70761110 |
11 |
263.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12616951
|
Ansell
70761080 |
8 |
263.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12626951
|
Ansell
70761090 |
9 |
263.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La fibre mélangée et la construction légère offrent un confort quotidien
- La conception de contour offre une flexibilité pour réduire la fatigue des mains
- Poids moyen, fil de calibre 10 100 % Kevlar™, entre-pouce renforcé en fibre d’aramide
- Niveau élevé de protection contre les coupures
- Résistance à l’abrasion grâce à un mélange de fibres exclusif
- Combinaison optimale de résistance aux coupures, de confort et de dextérité
- Niveau de confort de l’utilisateur plus élevé
- Offrent une protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de métaux en fusion
Compliance
Protection ANSI™ de niveau 4 contre les coupures
Spécification
ANSI 2 | |
Maille | |
ANSI A4 | |
EN 388:1X4XD, EN 388:244X | |
Maille | |
ActivArmr™ 70-761 | |
22,5 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III | |
Gris | |
Gants résistants aux coupures | |
Automobile, après-vente automobile, machines et matériel, fabrication de métaux | |
Fibre d’aramide, nylon, acrylique | |
8,9 po |