Learn More
Ansell Gants de poids moyen en fibre d’aramide Vantage™ série 70-761
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La fibre mélangée et la construction légère offrent un confort quotidien
- La conception de contour offre de la souplesse pour réduire la fatigue des mains
- Fil de calibre 10 de poids moyen avec pouce renforcé en fibre d’aramide 100 % Kevlar™
- Niveau élevé de protection contre les coupures
- Résistance à l’abrasion grâce à un mélange de fibres exclusif
- Combinaison optimale de résistance aux coupures, de confort et de dextérité
- Niveau de confort de l’utilisateur plus élevé
- Offrent une protection contre la chaleur et les éclaboussures légères de métaux en fusion
Compliance
Protection ANSI™ de niveau 4 contre les coupures
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III |
Structure | Maille |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | EN 388:1X4XD, EN 388:244X |
À utiliser avec (application) | Automobile, après-vente automobile, machines et matériel, fabrication de métaux |
Type de manchette de gant | Maille |