Learn More
Ansell Gants résistants aux flammes à revêtement en mousse ActivArmr™ 80-813
Les gants ignifuges offrent une protection de catégorie 2 contre les risques d’arc électrique. L’enveloppe en fibres d’aramide DuPont Kevlar permet une manipulation sûre des objets tranchants.
374.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Arcs électriques | Niveau 2 |
Certifications/Conformité | NFPA 70E Catégorie 2 de risque de danger |
Certifications / conformité (Europe) | EN 407 : 412110 |
Coating Material | Néoprène |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12802253
|
Ansell
80813060 |
6 |
374.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12872243
|
Ansell
80813070 |
7 |
374.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12822253
|
Ansell
80813080 |
8 |
374.00€
12 paires |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12812253
|
Ansell
80813090 |
9 |
374.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12832253
|
Ansell
80813100 |
10 |
374.00€
12 paires |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12842253
|
Ansell
80813110 |
11 |
374.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- L’enveloppe en fibres d’aramide DuPont Kevlar est intrinsèquement ignifuge et permet une manipulation sûre des objets tranchants
- Le revêtement en mousse de néoprène améliore la préhension dans des conditions sèches, humides ou huileuses
- L’indice d’arc de 12 cal/cm2 est conforme à la norme NFPA 70E, catégorie 2 de risques 2
- Leur conception ergonomique est confortable et souple
Compliance
Conforme à la catégorie 1 de danger définie par NFPA 70E. ATPV = 9,4 cal/cm2 ; ASTM™ 2675-13. Résistance CPPT aux coupures : Niveau de performance ANSI™/ISEA 4.
Spécification
ANSI 3 | |
NFPA 70E Catégorie 2 de risque de danger | |
Néoprène | |
ANSI A4 | |
Fibre d’aramide | |
Assemblage automobile, fonctionnement de machines et de matériel, exploitation minière et travaux publics | |
ActivArmr™ 80-813 |
Niveau 2 | |
EN 407 : 412110 | |
Vert, Noir | |
Spécifique | |
2X42C | |
Maille | |
13 |