Learn More
Ansell Gants en néoprène PowerFlex™ série 80-813 à usage intensif
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- L’enveloppe en fibres d’aramide DuPont Kevlar est intrinsèquement ignifuge et permet une manipulation sûre des objets tranchants
- Le revêtement en mousse de néoprène améliore la préhension dans des conditions sèches, humides ou huileuses
- L’indice d’arc de 12 cal/cm2 est conforme à la norme NFPA 70E, catégorie 2 de risques 2
- Leur conception ergonomique est confortable et souple
Compliance
Conforme à la catégorie 1 de danger définie par NFPA 70E. ATPV = 9,4 cal/cm2 ; ASTM™ 2675-13. Résistance CPPT aux coupures : Niveau de performance ANSI™/ISEA 4.
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Arcs électriques | Niveau 2 |
Certifications/Conformité | NFPA 70E Catégorie 2 de risque de danger |
Certifications / conformité (Europe) | EN 407 : 412110 |
Coating Material | Néoprène |
Couleur | Vert, Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fibre d’aramide |
Dimensions | 9 |