Learn More
Ansell Gants à paume trempée et à résistance moyenne de calibre 15 HyFlex™, avec technologie INTERCEPT™
Offre une meilleure flexibilité et un ajustement parfait grâce à une protection optimale contre les coupures
171.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Gris |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16039651
|
Ansell
11727060 |
6 |
171.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16049651
|
Ansell
11727070 |
7 |
171.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16059651
|
Ansell
11727080 |
8 |
171.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16069651
|
Ansell
11727090 |
9 |
171.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16079651
|
Ansell
11727100 |
10 |
171.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16089651
|
Ansell
11727110 |
11 |
171.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Gants légers, faciles à porter pendant de longues heures de travail
- La doublure contient du Lycra™ optimisé, pour un effet rafraîchissant sur la peau
- Le revêtement de la paume en polyuréthane (PU) sans silicone offre une meilleure préhension dans les environnements légèrement huileux, pour une manipulation sûre
- Le revêtement gris cache la saleté dans les environnements exposés à celles-ci
- Protection ANSI contre les coupures de niveau 2
- Protection EN contre l’abrasion de niveau 4 (protection ANSI de niveau 6)
- Disponibles en plusieurs tailles, de 6 à 11
- Assemblage de pièces et de composants en métal
- Assemblage de produits blancs
- Découpe de petites pièces sèches ou légèrement huilées et maintenance
- Maintenance générale
- Fabrication du verre
- Manipulation d’objets tranchants
- Fabrication de métaux
- Injection et moulage de plastique
- Préassemblage
Spécification
ANSI 6 | |
Maille | |
Gris | |
Gants résistants aux coupures | |
Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux, produits chimiques, après-vente automobile, services publics, entreposage | |
HPPE, nylon, Spandex | |
7,6 po |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Polyuréthane | |
ANSI A2 | |
EN 388:4342 | |
Maille | |
HyFlex™ 11-727 | |
19,5 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants à paume trempée et à résistance moyenne de calibre 15 HyFlex™, avec technologie INTERCEPT™