Learn More
Ansell Gants à paume trempée et à résistance moyenne de calibre 15 HyFlex™, avec technologie INTERCEPT™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Légers, faciles à porter pendant de longues heures de travail
- Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
- Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
- Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
- Niveau 2 de protection contre les coupures ANSI
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
- Disponibles en tailles 6 à 11
- Assemblage de pièces et de composants en métal
- Assemblage de produits blancs
- Découpe de petites pièces sèches ou légèrement huilées et entretien
- Entretien général
- Fabrication du verre
- Manipulation d’objets tranchants
- Fabrication de métaux
- Injection et moulage de plastique
- Préassemblage
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | EN 388:4342 |
À utiliser avec (application) | Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux, produits chimiques, après-vente automobile, services publics, entreposage |