Learn More
Ansell Gants légers à paume trempée HyFlex™, avec technologies INTERCEPT™ et GRIP™
Offrent une meilleure protection contre les coupures avec un ajustement confortable
158.00€ - 184.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Gris, Noir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16029611
|
Ansell
11531060 |
6 |
184.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16039611
|
Ansell
11531070 |
7 |
158.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16049611
|
Ansell
11531080 |
8 |
158.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16059611
|
Ansell
11531090 |
9 |
158.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16069611
|
Ansell
11531100 |
10 |
158.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16079611
|
Ansell
11531110 |
11 |
158.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Comprend une doublure ultralégère 18G avec fils de technologie INTERCEPT, offrant une protection EN contre les coupures de niveau 3
- La doublure est dotée de la technologie ZONZ™ Comfort Fit, pour plus de respirabilité et un mouvement ergonomique
- La formulation du revêtement de la paume trempée et de la technologie FORTIX™ offre une résistance à l’abrasion accrue et une meilleure préhension
- Conception sans silicone
- La paume masque la saleté, pour une utilisation plus longue
- Protection EN contre les coupures de niveau 3 (protection ANSI de niveau 2)
- Protection EN contre l’abrasion de niveau 4
- Disponibles en plusieurs tailles, de 6 à 11
Spécification
ANSI 4 | |
Maille | |
Gris, Noir | |
Oui | |
EN 388:4X42B, EN 388:4342 | |
Maille | |
Fibre de verre, nylon, HPPE, Spandex | |
8,2 in |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Nitrile | |
ANSI A2 | |
Gants résistants aux coupures | |
Assemblage de petites pièces, tâches légères, manipulation de matériaux lisses, glissants ou tranchants comme le verre, la tôle, la tuile et le placage, entretien | |
Technologie Ansell GRIP™ | |
HyFlex™ 11-531 | |
21 cm |