Learn More
Ansell Gants légers à paume trempée HyFlex™, avec technologies INTERCEPT™ et GRIP™
Code produit. 16069611
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Offrent une meilleure protection contre les coupures avec un ajustement confortable
  • Comprend une doublure ultralégère de calibre 18 avec fils de technologie INTERCEPT, offrant une protection contre les coupures de niveau 3 EN
  • La doublure est dotée de la technologie confortable ZONZ™ favorisant la respirabilité et les mouvements ergonomiques
  • Le revêtement enduit au niveau de la paume de la main et la technologie FORTIX™ offrent une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
  • Design sans silicone
  • Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
  • Niveau 3 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 2)
  • Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN
  • Disponibles en tailles 6 à 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Maille
Coating Material Nitrile
Couleur Gris, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free Oui
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 10
Norme EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
À utiliser avec (application) Assemblage de petites pièces, tâches légères, manipulation de matériaux lisses, glissants ou tranchants comme le verre, la tôle, la tuile et le placage, entretien
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Technologie Ansell GRIP™
Matériau de revêtement Fibre de verre, nylon, HPPE, Spandex
Modèle 11-531 10
Séries HyFlex™ 11-531
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 21 cm