Learn More
Ansell Gants trempés au nitrile HyFlex™ NPR
Augmentez la sécurité tout en empêchant l’huile d’entrer
58.20€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Blanc, Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12670762
|
Ansell
11900060 |
6 |
58.20€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12680762
|
Ansell
11900070 |
7 |
58.20€
12 paires |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690762
|
Ansell
11900080 |
8 |
58.20€
12 paires |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12600772
|
Ansell
11900090 |
9 |
58.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660762
|
Ansell
11900100 |
10 |
58.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le revêtement en nitrile offre une bonne résistance aux accrocs et aux perforations
- Résistance supérieure à l’abrasion
- Réduit la pénétration de l’huile et minimise le risque de dermatite
- Offre une excellente prise en main dans les environnements secs
- La doublure en tricot extensible respirante se moule naturellement à la main, ce qui diminue la fatigue et augmente le confort
- Couleur blanc, bleu
Applications :
Assemblage, inspection et emballage de petites pièces délicates ou de pièces abrasives de taille moyenne ; menuiserie, cloisons sèches, toiture ; expédition et réception ; manipulation de cartons et d’emballages ; zones de montage final ; estampage métallique de petite à moyenne échelle ; conduite de camion, utilisation de chariots élévateurs et de grues.
Compliance
Abrasion ANSI : 4. Coupure ANSI : 1. EN388: 3131.
Spécification
ANSI 4 | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Spécifique | |
Gants sans coutures | |
Maille |
EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Blanc, Bleu | |
Non texturés | |
Nylon | |
Assemblage, équipements et fabrication de métaux | |
11-900 |