Learn More
Ansell Gants trempés au nitrile HyFlex™ NPR
Code produit. 12600772
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Augmentez la sécurité tout en empêchant l’huile d’entrer
  • Le revêtement en nitrile offre une protection mécanique légère et de la dextérité
  • Conçus pour une utilisation dans des environnements de fabrication et d’entretien moyennement huileux
  • Protection associée à une meilleure préhension et plus de résistance à l’abrasion
Compliance
Abrasion ANSI : 4. Coupure ANSI : 1. EN388: 3131.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Zone enduite Paume, doigts
Coating Material Nitrile
Couleur Blanc, Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 9
À utiliser avec (application) Assemblage, équipements et fabrication de métaux
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-900
Yarn Gauge 13