Learn More
Ansell Gants immergeables revêtus de nitrile à résistance moyenne AlphaTec™ série 58-430
La dextérité des gants sans doublure avec les performances de préhension sur objets humides / huileux de la technologie ANSELL GRIP™. Idéal pour une exposition accidentelle à des lubrifiants et à des agents de nettoyage dans des environnements industriels.
105.00€
Specifications
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
---|---|
Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN 1149 |
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert d’eau, Anthracite |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
15569441
|
Ansell
58430070 |
7 |
105.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15579441
|
Ansell
58430080 |
8 |
105.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15589441
|
Ansell
58430090 |
9 |
105.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15559441
|
Ansell
58430110 |
11 |
105.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dotés de la technologie Ansell Grip™ pour un contrôle optimal lors de la manipulation d’objets huileux ou humides
- L’enveloppe en nitrile doublée de coton floqué gère la transpiration
- Ajustement serré, effet “seconde peau” pour une meilleure dextérité de préhension en cas d’objet humide
- L’enveloppe de 10 mil protège contre l’exposition accidentelle aux bases, aux huiles et aux carburants
- Revêtement en nitrile pour une protection contre les accrocs, les perforations et les abrasions
- Manchette gouttière pliable pour éviter tout ruissellement sur l’avant-bras
- Disponibles en plusieurs tailles, de 7 à 11
- Antistatiques conformément à la norme EN1149
Specifications
ANSI 5 | |
EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN 1149 | |
Vert d’eau, Anthracite | |
Nitrile | |
0,30 mm | |
Type A | |
Bactéries, champignons uniquement | |
Manchette | |
Floc de coton | |
AlphaTec™ 58-430 | |
32 cm |
21 CFR 170-199 | |
Non | |
Oui | |
12 mil | |
EN 388:3001X, EN 388:3001 | |
JKLOPT | |
Manipulation de produits chimiques, manipulation de peintures, encres, colorants, colles et adhésifs, maintenance d’outils industriels, caoutchouc et additifs pour caoutchouc, manipulation de pièces métalliques enduites de liquide, manipulation des huiles usées, produits pétrochimiques, traitement des déchets et de l’eau | |
Technologie ANSELL GRIP™ | |
Doublés | |
12.5 in |