Learn More
Ansell Gants immergeables revêtus de nitrile à résistance moyenne AlphaTec™ série 58-430
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
11
Description
- Dotés de la technologie Ansell Grip™ pour un contrôle optimal lors de la manipulation d’objets huileux ou humides
- L’enveloppe en nitrile doublée de coton floqué gère la transpiration
- Ajustement serré, effet “seconde peau” pour une meilleure dextérité de préhension en cas d’objet humide
- L’enveloppe de 10 millimètres protège contre l’exposition accidentelle aux bases, aux huiles et aux carburants
- Doublures en nitrile pour une protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion
- Manchette gouttière pliable pour éviter tout ruissellement sur l’avant-bras
- Disponibles en tailles 7 à 11
- Antistatiques, conformément à la norme EN1149
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN 1149 |
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert d’eau, Anthracite |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 11 |
Épaisseur (impériale) | 12 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,30 mm |