Learn More
Anisole, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Qualité réactif, 99%
23.60€ - 802.87€
Identifiants chimiques
CAS | 100-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00008354 |
Clé InChI | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene |
CID PubChem | 7519 |
ChEBI | CHEBI:16579 |
Nom IUPAC | anisole |
SMILES | COC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15691120
|
Honeywell Research Chemicals
123226-250ML |
250 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15661120
|
Honeywell Research Chemicals
123226-1L |
1 L | Flacon en verre |
73.56€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15671120
|
Honeywell Research Chemicals
123226-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
168.43€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15681120
|
Honeywell Research Chemicals
123226-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
100-66-3 | |
108.14 | |
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | |
7519 | |
anisole |
C7H8O | |
MFCD00008354 | |
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene | |
CHEBI:16579 | |
COC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Anisole | |
-37°C | |
0.995g/mL at 25°C | |
51°C (123.8°F) | |
CH3OC6H5 | |
MFCD00008354 | |
506892 | |
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | |
anisole | |
7519 | |
CHEBI:16579 | |
99% | |
Liquid |
100-66-3 | |
Incolore | |
154°C | |
C7H8O | |
n20/D 1.516(lit.) | |
UN2222 | |
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene | |
COC1=CC=CC=C1 | |
108.14 | |
3.7 (vs air) | |
108.14g/mol | |
ReagentPlus™ |
Sécurité et traitement
P210-P370 + P378
H226
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 202-876-1
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Anisole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.