Learn More
Anisole, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Code produit. 15681120
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-66-3
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00008354
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
CID PubChem 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nom IUPAC anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisole
Point de fusion -37°C
Couleur Incolore
Densité 0.995g/mL at 25°C
Point d’ébullition 154°C
Point d’éclair 51°C (123.8°F)
Conditionnement Stainless Steel Can
Formule linéaire CH3OC6H5
Indice de réfraction n20/D 1.516(lit.)
Quantité 20 L
Numéro UN UN2222
Beilstein 506892
Densité de vapeur 3.7 (vs air)
Poids de la formule 108.14g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.