Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
99,99% de base de métaux à l’état de traces
137.91€ - 497.18€
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.117
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15655510
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
431354-50G
50 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15645510
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
431354-250G
250 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Identifiants chimiques
1762-95-4
76.117
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
15666
C(#N)[S-].[NH4+]
CH4N2S
MFCD00011428
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
thiocyanate d’azanium
Spécification
Ammonium thiocyanate
1762-95-4
4.5 to 6
CH4N2S
MFCD00011428
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
thiocyanate d’azanium
15666
99.99% (trace metals basis)
1.3g/cm3
140°C to 149°C
Blanc
Solid
NH4SCN
3595135
In water 1630g/L at 20°C
C(#N)[S-].[NH4+]
76.117
76.12g/mol
Crystals
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P273-P280
missing translation for 'rtecsNumber' : 217-175-6