Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Code produit. 15645510
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
99,99% de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.117
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Point de fusion 140°C to 149°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire NH4SCN
Beilstein 3595135
Informations sur la solubilité In water 1630g/L at 20°C
Poids de la formule 76.12g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals
Densité 1.3g/cm3